Learn More
2-Amino-5-iodbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011871
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
5326-47-6
C7H6INO2
263.03
MFCD00007849
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
72911
2-Amino-5-iodbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
5326-47-6
C7H6INO2
263.03
MFCD00007849
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
72911
2-Amino-5-iodbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-iodobenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 219.0°C to 221.0°C
Farbe Beige oder Grau bis Lila
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH3(I)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 373
Formelmasse 263.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.