Learn More
2-Amino-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430628
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430628 1 g 1 Gramm
11440628 5 g 5 Gramm
11450628 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25175.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20511-12-0 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20511-12-0
Summenformel C5H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 220.013
MDL-Nummer MFCD00160312
InChI-Schlüssel IVILGUFRMDBUEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-iodopyridine, 2-pyridinamine, 5-iodo, 5-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-iodo-2-pyridinamine, 5-iodo-2-aminopyridine, 2-amino-5-iodo pyridine, pyridine, 2-amino-5-iodo, 5-iod-2-pyridinamin, 5-iodo-2-pyridylamine, 6-amino-3-iodopyridine
PubChem CID 88579
IUPAC-Name 5-Iodpyridin-2-Amin
SMILES C1=CC(=NC=C1I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-iodopyridine
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 1 g
Beilstein 108738
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 97%