Learn More
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 108-33-8 |
| Summenformel | C3H5N3S |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, (5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amine, 2-Amino-5-methylthiadiazole, 5-Amino-2-methyl-1,3,4-thiadiazole, 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-Methyl-2-amino-1,3,4-thiadiazole, NSC 137228, NSC 526661 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5N3S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3,(H2,4,6) |
| SMILES | Cc1nnc(N)s1 |
| IUPAC-Name | 5-Methyl-1,3,4-Thiadiazol-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 115.16 |
| Formelmasse | 115.0204 |