Learn More
2-Amino-5-nitroso-4,6-pyrimidindiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-nitroso-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 55482-22-9 |
| Summenformel | C4H4N4O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-6-hydroxy-5-nitroso-4(3H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-hydroxy-5-nitroso-4(1H)-pyrimidinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4N4O3/c5-4-6-2(9)1(8-11)3(10)7-4/h(H4,5,6,7,9,10) |
| SMILES | O=C1C(N=O)=C(O)N=C(N)N1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-4-Hydroxy-5-nitroso-1H-pyrimidin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.1 |
| Formelmasse | 156.0283 |