Learn More
2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077187
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
27048-04-0
C5H4ClN3O2
173.56
MFCD00044350
WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
2724035
6-Chlor-3-Nitropyridin-2-Amin
NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
27048-04-0
C5H4ClN3O2
173.56
MFCD00044350
WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
2724035
6-Chlor-3-Nitropyridin-2-Amin
NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 193.0°C to 198.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.