Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081077
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
2148-56-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00051530
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
75071
2-Amino-6-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
2148-56-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00051530
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
75071
2-Amino-6-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
2-Amino-6-chlorobenzoic acid is used as intermediate for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-chlorobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für die Medizin verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Menge 5 g
Beilstein 2804041
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%