Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3756773
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
95-24-9
C7H5ClN2S
184.65
MFCD00053557
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
7226
6-Chlor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
95-24-9
C7H5ClN2S
184.65
MFCD00053557
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
7226
6-Chlor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 197°C to 201°C
Farbe Weiß bis Blau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 184.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /