Learn More
2-Amino-6-chlorpurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483717
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483717 1 g 1 Gramm
11493717 5 g 5 Gramm
11403727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18195.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10310-21-1 | C5H4ClN5 | 169.57 g/mol
2-Amino-6-chloropurine finds its uses in the enzymatic synthesis of 2?-deoxyguanosine, 9-alkyl purines and (R)- and (S)-N-(2-phosphonomethoxypropyl) derivatives of purine and pyrimidine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-Chloropurin findet seine Verwendung bei der enzymatischen Synthese von 2′-Desoxyguanosin, 9-Alkylpurinen und (R)- und (S)-N-(2-Phosphonomethoxypropyl)-Derivaten von Purin- und Pyrimidin-Basen.
Löslichkeit
Löslich in 1 mol/l NaOH; sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10310-21-1
Summenformel C5H4ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 169.57
MDL-Nummer MFCD00075252
InChI-Schlüssel RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine
PubChem CID 5360349
ChEBI CHEBI:72345
IUPAC-Name 6-Chlor-7H-Purin-2-Amin
SMILES NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloropurine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 9626
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloropurine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine