Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-6-chlorpyrazin, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61934.14
Weitere Details : CAS : 33332-28-4 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408528
  • 69.40 € / 25 Gramm
EU Lager 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
2-Amino-6-Chlorpyrazin wird bei der Herstellung von A2B-Adenosin-Rezeptor-Antagonisten und anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
33332-28-4
129.547
JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
118458
C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
C4H4ClN3
MFCD00055024
2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
6-Chlorpyrazin-2-Amin
Spezifikation
2-Amino-6-chloropyrazine
33332-28-4
MFCD00055024
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
129.547
129.55
95%
25g
C4H4ClN3
2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
6-Chlorpyrazin-2-Amin
118458
Fest
Videos
SDS Documents