Learn More
2-Amino-6-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Amino-6-methylbenzoic acid reacts with cyanogen bromide to prepare 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-methylbenzoesäure erzeugt in einer Reaktion mit Cyanogenbromid 2-Amino-5-methylbenzo[d][1,3]oxazin-4-on.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
2-Amino-6-methylbenzoesäure erzeugt in einer Reaktion mit Cyanogenbromid 2-Amino-5-methylbenzo[d][1,3]oxazin-4-on.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-methylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼127°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2803391 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 151.16 |
Reinheit (%) | 98% |