Learn More
2-Amino-6-(trifluormethyl)-pyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047558
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
34486-24-3
C6H5F3N2
162.115
MFCD03093868
NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 6-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, acmc-209i7w
821024
6-(Trifluormethyl)Pyridin-2-Amin
C1=CC(=NC(=C1)N)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
34486-24-3
C6H5F3N2
162.115
MFCD03093868
NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 6-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, acmc-209i7w
821024
6-(Trifluormethyl)Pyridin-2-Amin
C1=CC(=NC(=C1)N)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 473259
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) ≥98%