Learn More
2-Amino-9-[[(1RS)-2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-on (Monochloroganciclovir), Mikromol™
Beschreibung
2-Amino-9-[[(1RS)-2-chlor-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-on (Monochloroganciclovir)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir |
| CAS | 108436-36-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H12 Cl N5 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Amino-9-[[(1RS)-2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Monochloroganciclovir, Ganciclovir Imp. C (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-, 2-Amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17) |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CCl)C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-9-[(1-chlor-3-hydroxypropan-2-yl)oxymethyl]-1H-purin-6-on |
| Mehr anzeigen |