Learn More
2-Amino-acetonitril-2,2-d2-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30324719
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324719 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324719 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA580057100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-acetonitrile-2,2-d2 Hydrochloride
CAS 1221897-87-5
Summenformel C2H2D2N2 . HCl
Menge 100 mg
Synonym 2-Amino-acetonitrile-d2 Hydrochloride, Amino-acetonitrile-d2 Monohydrochloride, Glycinonitrile-d2 Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride, Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride, Aminoacetonitrile-d2 Monohydrochloride, Glycinonitrile-d2 Hydrochloride, α-Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H/i1D2;
SMILES NC([2H])([2H])C#N.Cl
IUPAC-Name 2-Aminoacetonitril-d2-Hydrogenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 94.54
Formelmasse 94.03