Learn More
2-Aminobenzothiazol-6-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15464107
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-85-6
C8H6N2O2S
194.21
MFCD00054180
ZEAKWWWXCZMODH-UHFFFAOYSA-N
2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid, 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-amino-6-benzothiazolecarboxylic acid, asischem b67429, zlchem 188, akos bb-7723, salor-int l481106-1ea, ksc487a1l
66740
2-amino-1,3-benzothiazole-6-Carbonsäure
NC1=NC2=CC=C(C=C2S1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-85-6
C8H6N2O2S
194.21
MFCD00054180
ZEAKWWWXCZMODH-UHFFFAOYSA-N
2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid, 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-amino-6-benzothiazolecarboxylic acid, asischem b67429, zlchem 188, akos bb-7723, salor-int l481106-1ea, ksc487a1l
66740
2-amino-1,3-benzothiazole-6-Carbonsäure
NC1=NC2=CC=C(C=C2S1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 95%
Menge 5 g