Learn More
[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30324818
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324818 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA615628250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid
CAS 25395-22-6
Summenformel C9H9NO4
Menge 250 mg
Synonym 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c10-9(13)6-3-1-2-4-7(6)14-5-8(11)12/h1-4H,5H2,(H2,10,13)(H,11,12)
SMILES NC(=O)c1ccccc1OCC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2-Carbamoylphenoxy)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
Formelmasse 195.0532