missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminoethylmethacrylat-Hydrochlorid, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689922
40.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2420-94-2
C6H11NO2·HCl
165.62
MFCD00078260
XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethyl methacrylate hydrochloride, 2-aminoethylmethacrylate hydrochloride, 2-aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymers, 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride 1:1, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, aminoethylmethacrylate, acmc-209wgm, timtec-bb sbb003905
75495
2-Aminoethyl-2-methylprop-2-enoat;hydrochlorid
CC(=C)C(=O)OCCN.Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2420-94-2
C6H11NO2·HCl
165.62
MFCD00078260
XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethyl methacrylate hydrochloride, 2-aminoethylmethacrylate hydrochloride, 2-aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymers, 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride 1:1, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, aminoethylmethacrylate, acmc-209wgm, timtec-bb sbb003905
75495
2-Aminoethyl-2-methylprop-2-enoat;hydrochlorid
CC(=C)C(=O)OCCN.Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Namenshinweis 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 118.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Stabilisator 500 to 1000ppm phenothiazine
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, stabilized
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'