Learn More
2-Aminoethylmethanthiosulfonat-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrochloride |
| CAS | 37597-96-9 |
| Summenformel | C3 H9 N O2 S2 . Cl H |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9NO2S2.ClH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)SCCN |
| IUPAC-Name | 2-Methylsulfonylsulfanylethanaminhydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.7 |
| Formelmasse | 190.9841 |