Learn More
(2-Aminoethyl)Phosphonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756787
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
2041-14-7
C2H8NO3P
125.06
MFCD00008182
QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
339
CHEBI:15573
2-Aminoethylphosphonsäure
NCCP(O)(O)=O
2041-14-7
C2H8NO3P
125.06
MFCD00008182
QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
339
CHEBI:15573
2-Aminoethylphosphonsäure
NCCP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 296.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Menge 250 mg
Beilstein 04, 1792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formelmasse 125.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.