missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminoindan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11905241
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2338-18-3
C9H11ClN
168.64
MFCD00012549
DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
122764
2,3-dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloridyl
[Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2338-18-3
C9H11ClN
168.64
MFCD00012549
DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
122764
2,3-dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloridyl
[Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminoindan hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246.0°C to 247.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 12,1196
Formelmasse 169.65
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoindan hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'