Learn More
2-Aminoindolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30328594
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328594 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328594 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6117075G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoindole, Hydrochloride
CAS 27878-37-1
Summenformel C8 H8 N2 . Cl H
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h1-5,10H,9H2;1H
SMILES Cl.Nc1cc2ccccc2[nH]1
IUPAC-Name 1H-Indol-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
Formelmasse 168.0454