Learn More
2-Aminoisobuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389679
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389679 25 g 25 Gramm
11399679 100 g 100 Gramm
11489933 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13021.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
2-Aminoisobutyric acid is a non- protein amino acid present in some antibiotics. It acts as a strong helix inducer in peptides. It is non-metabolisable used in bioassays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminoisobuttersäure ist eine nicht in Proteinen enthaltene Aminosäure, die in einigen Antibiotika vorkommt. Sie fungiert als starker Helixinduktor in Peptiden. Sie ist nicht metabolisierbar und wird in Bioassays verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-57-7
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00008049
InChI-Schlüssel FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
IUPAC-Name 2-Amino-2-methylpropansäure
SMILES CC(C)(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoisobutyric acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 506496
Merck Index 14,445
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 99%