Learn More
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10032330 10 g Glasflasche 10 Gramm
10761261 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179480100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26116-12-1 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26116-12-1
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00003178
InChI-Schlüssel UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine
PubChem CID 117295
IUPAC-Name (1-Ethylpyrrolidin-2-yl)Methanamin
SMILES CCN1CCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.8840g/mL
Siedepunkt 58.0°C to 60.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4655 to 1.4675
Menge 10 g
Relative Dichte 0.884
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.