Learn More
2-Aminonicotinsäure 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 104160050
Weitere Details : CAS : 5345-47-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5345-47-1 | |
138.13 | |
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N | |
72930 | |
2-Aminopyridin-3-Carbonsäure |
C6H6N2O2 | |
MFCD00006318 | |
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid | |
CHEBI:68572 | |
C1=CC(=C(N=C1)N)C(=O)O |
Spezifikation
2-Aminonicotinic acid | |
Glasflasche | |
295.0°C to 297.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
H2N(C5H3N)COOH | |
22, 542 | |
Solubility in water: soluble. | |
C1=CC(=C(N=C1)N)C(=O)O | |
138.13 | |
CHEBI:68572 | |
Kristallpulver |
Authentic | |
Weiß bis gelb | |
5g | |
5345-47-1 | |
100.0 | |
C6H6N2O2 | |
MFCD00006318 | |
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid | |
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N | |
2-Aminopyridin-3-Carbonsäure | |
72930 | |
138.13 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Aminonicotinic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.