Learn More
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57925
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-55-6
C6H7NO
109.13
MFCD00007690
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
5801
CHEBI:18112
2-Aminophenol
C1=CC=C(C(=C1)N)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-55-6
C6H7NO
109.13
MFCD00007690
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
5801
CHEBI:18112
2-Aminophenol
C1=CC=C(C(=C1)N)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172°C to 177°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 164°C (15.0 Mbar)
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4OH
Menge 5 g
Beilstein 13, 354
Merck Index 15, 457
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver