Learn More
2-Aminophenol 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 104265000
Weitere Details : CAS : 95-55-6 Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2512 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010630
  • 93.80 € / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
95-55-6
109.13
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
5801
2-aminophenol
C6H7NO
MFCD00007690
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
CHEBI:18112
C1=CC=C(C(=C1)N)O
Spezifikation
2-Aminophenol
Authentic
164°C (15.0 mbar)
172°C to 177°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
H2NC6H4OH
13, 354
o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
2-aminophenol
5801
109.13
99%
168°C
Glasflasche
Weiß bis braun
500g
95-55-6
100.0
C6H7NO
MFCD00007690
15, 457
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene
C1=CC=C(C(=C1)N)O
109.13
CHEBI:18112
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate