Learn More
2-Aminopyridin-15N, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-pyridine-15N |
| CAS | 54267-60-6 |
| Summenformel | C5H6N15N |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-Pyridinamine-1-15N (9CI, ACI), Pyridine-15N, 2-amino-, 2-Aminopyridine-15N, 2-Aminopyridine-1-15N, 2-Pyridyl-15N-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i7+1 |
| SMILES | Nc1cccc[15n]1 |
| IUPAC-Name | (115N)Pyridin-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 95.11 |
| Formelmasse | 95.0501 |