Learn More
2-Aminopyridin-4-boronsäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11956461
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1195995-72-2
Schmelzpunkt 161°C to 162°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H17BN2O2
MDL-Nummer MFCD09607735
Menge 1 g
Synonym 2-aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 2-amino-4-pyridineboronic acid, pinacol ester, 2-pyridinamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine
InChI-Schlüssel DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=NC=C1
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 220.08
PubChem CID 45785707
Formelmasse 220.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit kann einige feste Spezifikationen enthalten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.