Learn More
2-Aminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082099
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
504-29-0
C5H6N2
94.117
MFCD00006312
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
10439
Pyridin-2-Amin
C1=CC=NC(=C1)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
504-29-0
C5H6N2
94.117
MFCD00006312
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
10439
Pyridin-2-Amin
C1=CC=NC(=C1)N
A compound has been shown to reversibly block voltage-dependent potassium channels. Also a common impurity from the synthesis of compounds found in hair dye. Used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics. It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wie sich gezeigt hat, blockiert eine Verbindung reversibel spannungsabhängige Kaliumkanäle. Auch eine häufige Verunreinigung durch die Synthese von Verbindungen, die in Haarfarbstoff gefunden werden. Wird als wassermischbares Lösungsmittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika wie Diuretika verwendet. Es wird als Forschungswerkzeug verwendet, um Subtypen des Kaliumkanals zu charakterisieren.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (8 g/100 ml bei 19 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyridine
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 209°C to 211°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2671
Beilstein 105785
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,473
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(8g/100 mL at 19°C)
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 99%