missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027664
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-12-6
C4H5N3
95.11
MFCD00006089
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
7978
CHEBI:38618
Pyrimidin-2-Amin
NC1=NC=CC=N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-12-6
C4H5N3
95.11
MFCD00006089
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
7978
CHEBI:38618
Pyrimidin-2-Amin
NC1=NC=CC=N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyrimidine
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Siedepunkt 159°C (186 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 107014
Formelmasse 95.11
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'