Learn More
2-Aminothiazol-4-carbonsäure, 97 %, ACROS Organics™
48.12 € - 142.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 40283-41-8
Summenformel C4H4N2O2S
Molare Masse (g/mol) 144.15
MDL-Nummer MFCD00859429
InChI-Schlüssel FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem-CID 1501882
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10748468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
429480010
1g Glasflasche
48.12 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
18-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10412868
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
429480050
5g Glasflasche
142.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
40283-41-8
144.15
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
1501882
C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
C4H4N2O2S
MFCD00859429
2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
2-Amino-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
Spezifikation
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Glasflasche
238.0°C to 239.0°C
40283-41-8
100.0
C4H4N2O2S
2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
144.15
144.15
97%
Authentic
Farblos bis braun
1g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD00859429
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
1501882
Flüssig
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)