Learn More
2-Aminothiophen-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191162
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10191162 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10101172 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10191162 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. GK01096DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 4651-82-5
Summenformel C5H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 124.16
MDL-Nummer MFCD00706298
InChI-Schlüssel XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-cyanothiophene, 2-amino-3-thiophenecarbonitrile, 2-amino-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-amino, 3-thiophenecarbonitrile, 2-amino, 2-aminothiophen-3-carbonitril, pubchem5222, aminothiophenecarbonitrile, 2-amino-3-thienyl cyanide, 2-azanylthiophene-3-carbonitrile
PubChem CID 736607
IUPAC-Name 2-Aminothiophen-3-Carbonitril
SMILES NC1=C(C=CS1)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.17
Reinheit (%) 97%