Learn More
2-Aminothiophen-3-carbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Aminothiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 4651-82-5 |
| Summenformel | C5H5N2S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2,4H,7H2 |
| SMILES | NC1=[S]C=CC1C#N |
| IUPAC-Name | 2-Amino-3H-thiophen-3-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.17 |
| Formelmasse | 125.0173 |