Learn More
2-Aminothiophen-3-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30311862
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311862 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6157735G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
CAS 4651-82-5
Summenformel C5H5N2S
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2,4H,7H2
SMILES NC1=[S]C=CC1C#N
IUPAC-Name 2-Amino-3H-thiophen-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 125.17
Formelmasse 125.0173