Learn More
2-Anilinobutansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-anilinobutanoic acid |
| CAS | 67832-70-6 |
| Summenformel | C10H13NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-(Phenylamino)butanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-9(10(12)13)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCC(Nc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Anilinobutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.22 |
| Formelmasse | 179.0946 |