Learn More
2-Benzimidazolacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
2-Benzimidazoleacetonitrile, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzimidazolacetonitril, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
2-Benzimidazolacetonitril, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Benzimidazoleacetonitrile |
Schmelzpunkt | 206°C to 211°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 2 g |
Beilstein | 128461 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 157.18 |
Reinheit (%) | 99% |