Learn More
2-Benzoxazolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777400
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
59-49-4
C7H5NO2
135.12
MFCD00005716
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
6043
2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2O1
59-49-4
C7H5NO2
135.12
MFCD00005716
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
6043
2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Benzoxazolinone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Farbe Beige bis Braun-Grau
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and,trifluoroacetic acid
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzoxazolinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.