Learn More
2-Benzoylpyridin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10152320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10152320 25 g Glasflasche 25 Gramm
10775551 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152320 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91-02-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-02-1
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD00006300
InChI-Schlüssel GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylpyridine, phenyl pyridin-2-yl methanone, phenyl 2-pyridyl ketone, methanone, phenyl-2-pyridinyl, pyridine, 2-benzoyl, 2-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 2-pyridyl, phenyl 2-pyridinyl methanone, phenyl-a-pyridylketone, phenyl 2-pyridyl methanone
PubChem CID 7038
IUPAC-Name Phenyl(pyridin-2-yl)methanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoylpyridine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.0°C to 44.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 317.0°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO(C5H4N)
Menge 25 g
Beilstein 21, 330
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Klumpen