Learn More
2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid |
| CAS | 54329-48-5 |
| Summenformel | C17H17NO2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17NO2/c19-17(20)16-10-14-8-4-5-9-15(14)12-18(16)11-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,16H,10-12H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1Cc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 2-Benzyl-3,4-dihydro-1H-isochinolin-3-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 267.32 |
| Formelmasse | 267.1259 |