Learn More
2-Benzylamino-2-phenylbutanol-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzylamino-2-phenylbutanol-d5 |
| CAS | 1246818-61-0 |
| Summenformel | C17H16D5NO |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | N-Benzyl 1-Phenyl-1-hydroxymethyl-1-propanamine-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H21NO/c1-2-17(14-19,16-11-7-4-8-12-16)18-13-15-9-5-3-6-10-15/h3-12,18-19H,2,13-14H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CO)(NCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2-(Benzylamino)-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbutan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.39 |
| Formelmasse | 260.1937 |