Learn More
2-Benzylaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460587
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460587 50 g 50 Gramm
11470587 250 g -
11450587 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22441.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6935-27-9
Summenformel C12H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.242
MDL-Nummer MFCD00006251
InChI-Schlüssel WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g
PubChem CID 23362
IUPAC-Name N-Benzylpyridin-2-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzylaminopyridine
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Siedepunkt 182°C (12 mmHg)
Flammpunkt 153°C (307°F)
Menge 50 g
Beilstein 134309
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%