Learn More
2-(Benzyloxy)-1-ethanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine |
| CAS | 38336-04-8 |
| Summenformel | C9 H13 N O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,10H2 |
| SMILES | NCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Benzyloxyethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.21 |
| Formelmasse | 151.0997 |