Learn More
2-(Benzyloxy)acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Benzyloxy)acetamide |
| CAS | 5774-77-6 |
| Summenformel | C9H11NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11) |
| SMILES | NC(=O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Phenylmethoxyacetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.19 |
| Formelmasse | 165.079 |