missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Benzyloxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone and also used to prepare sequential polypeptides.It is used as reagent for synthesis of multidentate chelating ligands. It is also used in chemicals, pharmaceutical research and also acts a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von 2-(Benzyloxy)hydrochinon und auch zur Herstellung sequenzieller Polypeptide verwendet. Es wird als Reagenz bei der Synthese von multidentalen Chelatliganden verwendet. Es wird auch in der chemischen und pharmazeutischen Forschung eingesetzt und dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
2-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von 2-(Benzyloxy)hydrochinon und auch zur Herstellung sequenzieller Polypeptide verwendet. Es wird als Reagenz bei der Synthese von multidentalen Chelatliganden verwendet. Es wird auch in der chemischen und pharmazeutischen Forschung eingesetzt und dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Benzyloxyphenol |
Dichte | 1.143 |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.591 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,benzene,and diethyl ether. Insoluble in water. |
Formelmasse | 200.24 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'