Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Boc-amino)-3-Fluorbenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62995.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408086
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2-(Boc-amino)-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Spezifikation
2-(Boc-amino)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2-(Boc-amino)-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fest
1g
337.19
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation