Learn More
Sartorius Microsart™ 2-Wege-Verteiler
Artikelnummer. 16458193 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Biosart-100-Verteiler
Microsart-Verteiler
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
16458193 Biosart-100-Verteiler 1 Stück
16468193 Microsart-Verteiler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458193 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 168M2BS100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
  • 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
  • Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
  • Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
  • Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
  • Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
  • Optimal für Flüssigkeitstests
  • Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Verteiler
Zur Verwendung mit (Geräte) Biosart 100 Monitor
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Menge 1
Typ Biosart-100-Verteiler
Volumen (metrisch) 100 mL
Länge (metrisch) 246 mm
Breite (metrisch) 118 mm
Höhe (metrisch) 130 mm