Learn More
2-Brom-1-(1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-yl)ethanonhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586654
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
944450-78-6
C10H10Br2N2O
334.011
MFCD09817461
LRWGKOQDEBXXPS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl ethanone hydrobromide, c10h9brn2o.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl-ethanone.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one-hydrogen bromide 1/1
24229460
2-Brom-1-(1-methylbenzimidazol-5-yl)ethanon;Hydrobromid
CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr.Br
944450-78-6
C10H10Br2N2O
334.011
MFCD09817461
LRWGKOQDEBXXPS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl ethanone hydrobromide, c10h9brn2o.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl-ethanone.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one-hydrogen bromide 1/1
24229460
2-Brom-1-(1-methylbenzimidazol-5-yl)ethanon;Hydrobromid
CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr.Br
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 334.01
Reinheit (%) 97%