Learn More
2-Brom-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374562
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10374562 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10692433 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374562 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01405DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 19815-97-5
Summenformel C10H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 257.08
MDL-Nummer MFCD04972617
InChI-Schlüssel BSROYFIAEPSLCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-1,4-benzodioxane, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethan-1-one, 5-bromoacetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromanyl-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl
PubChem CID 2795035
IUPAC-Name 2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethan-1-one
SMILES BrCC(=O)C1=C2OCCOC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 257.08
Reinheit (%) 97%