Learn More
2-Brom-1-(2-phenoxyphenyl)ethanon, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174876
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
94402-42-3
C14H11BrO2
291.144
MFCD08435906
UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
13074046
2-Brom-1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
94402-42-3
C14H11BrO2
291.144
MFCD08435906
UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
13074046
2-Brom-1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 291.14
Reinheit (%) 95%