Learn More
2-Brom-1-(2-pyrazinyl)ethanonhydrobromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide |
| CAS | 126353-32-0 |
| Summenformel | C6H6Br2N2O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-pyrazin-2-ylethanone, 2-Bromo-1-pyrazinylethanone Hydrobromide, 2-(2-Bromoacetyl)pyrazine, 2-(Bromoacetyl)pyrazine Hydrobromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-3-6(10)5-4-8-1-2-9-5;/h1-2,4H,3H2;1H |
| SMILES | Br.BrCC(=O)c1cnccn1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-1-pyrazin-2-ylethanon;Hydrobromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.93 |
| Formelmasse | 279.8847 |