Learn More
2-Bromo-1-(3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)-1-Ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10513052
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(3, 5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)-1-ethanone
CAS 388088-83-3
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C12H11BrOS
MDL-Nummer MFCD03407327
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thien-2-yl, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one
InChI-Schlüssel BEGKHWMWXSYGJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2C)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 283.183
PubChem CID 2779776
Formelmasse 283.19
Reinheit (%) 95%